Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 20% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
85740.180EA 38.2 EUR
85740.180 85740.260
Tetrabutylammonium hydroxide 20% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.968
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8 II