Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 40% aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
85738.150EA 27.6 EUR
85738.150 85738.180 85738.260
Tetrabutylammonium hydroxide 40% aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.968
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8 II