Print…
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 97.5-102.5% (por titulação argentométrica), LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
89803-1G 89803-5G
89803-1GEA 40.8 EUR
89803-1G 89803-5G
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 97.5-102.5% (por titulação argentométrica), LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: CH₆ClNO
Peso Molecular: 83.515 g/mol
Ponto de Fusão: 151...154 °C (literatura)
Número MDL : MFCD00012951
Número CAS: 593-56-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or Crystals
Argentometric Titration 97.5 - 102.5 %
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure