Print…
Tricloreto de boro solução 11,0 - 13,0% (por alcalimetria) em metanol, LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
91379-100ML 91379-500ML 91379-10X1ML
91379-100MLEA 102 EUR
91379-100ML 91379-500ML 91379-10X1ML
Tricloreto de boro solução 11,0 - 13,0% (por alcalimetria) em metanol, LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Tricloreto de boro
For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides.
Fórmula: BCl₃
Peso Molecular: 117.17 g/mol
Ponto de ebulição: 12.4
Ponto de Fusão: -107
Densidade: 0.875...0.895 g/m³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Merck Index: 12,01378
Encomendar
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Titration 11.0 - 13.0 %
Titration (Method) Alkalimetric
Remarks on GC Suitibility for GC derivatization complying
Density D20/4 0.875 - 0.895
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Recommended Retest Period 5 Months