Print…
Cobre 99,7, powder_fine, Analar NORMAPUR® ≤63 µm analysis_for
Fornecedor: VWR Chemicals
87059.230EA 0 EUR
87059.230 87059.290
Cobre 99,7, powder_fine, Analar NORMAPUR® ≤63 µm analysis_for
Cobre
Fórmula: Cu
Peso Molecular: 63.55 g/mol
Ponto de ebulição: 2595
Ponto de Fusão: 1083
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545
Encomendar
Assay Min. 99,7 %
Particle size (< 45 µm) Min. 90 %
Particle size (> 75 µm) Max. 1 %
Insolubility in nitric acid Max. 0,02 %
P (Phosphorus) Max. 10 ppm
Ag (Silver) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm
Sb (Antimony) Max. 10 ppm
Sn (Tin) Max. 10 ppm