Print…
(±)-1,3-Butanodiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
87052.460EA 0 EUR
87052.460 87052.290 87052.320
(±)-1,3-Butanodiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
(±)-1,3-Butanodiol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de Inflamação: 116
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004554
Número CAS: 107-88-0
Merck Index: 13,01566
Encomendar
Assay Min. 99,5 %
Specific gravity (20°C) 1,004 - 1,007
Free acid (as CH₃COOH) Max. 50 ppm
Water Max. 0,5 %