Print…
Peróxido de hidrogénio 34,5-36,5%, atende à especificação analítica de Ph. Nord.
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
18304H-5L 18304H-1L 18304H-6X1L
HONC18304H-5LEA 0 EUR
HONC18304H-5L HONC18304H-1L HONC18304H-6X1L
Peróxido de hidrogénio 34,5-36,5%, atende à especificação analítica de Ph. Nord.
Peróxido de hidrogénio
Fórmula: H₂O₂
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,110 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Encomendar
Assay 34.5 - 36.5 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition Max. 0.03 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %