Print…
Ácido oxálico dihidratado ≥99.5% (por manganometria), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
33506H-25KG 33506H-1KG 33506H-500G 33506H-5KG
HONC33506H-25KGEA 0 EUR
HONC33506H-25KG HONC33506H-1KG HONC33506H-500G HONC33506H-5KG
Ácido oxálico dihidratado ≥99.5% (por manganometria), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Ácido oxálico dihidratado
Fórmula: HO₂CCO₂H·2H₂O
Ponto de ebulição: 149…160 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 98 - 100 °C
Densidade: 1,65 g/cm3
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149102
Número CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
ALCANCE: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (manganometric) Min. 99.5 %
Loss on drying (vacuum) 28 - 30 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Sulfated ash Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Total N Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying
IR spectrum complying