Print…
n-Heptano 95,0 GC_ASSAY_METHOD HPLC_prep, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: high purity solvents
04882-200L 04882-30L 04882-7L
HONC04882-200LEA 35606.52 EUR
HONC04882-200L 04882-30L HONC04882-7L
n-Heptano 95,0 GC_ASSAY_METHOD HPLC_prep, Riedel-de Haën™
n-Heptano
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Peso Molecular: 100.20 g/mol
Ponto de ebulição: 98.2…98.4 °C (1.000 hPa)
Ponto de Fusão: –90.5 °C
Densidade: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009544
Número CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %