Print…
VWR® LAG Advanced, Balanças analíticas
Fornecedor: VWR Collection
611-3267EA 1600 EUR
611-3267 611-3268 611-3297 611-3376 611-3457 611-4302
VWR® LAG Advanced, Balanças analíticas
Balanças
Uma linha econômica de balanças analíticas confiáveis e de alto desempenho. Todos os modelos possuem bandeja superior em aço inoxidável.
  • Verifique pesagem (função de alarme), totalização de peso, determinação de densidade de amostras e funções de contagem de peças
  • Os modelos possuem display gráfico grande com funcionalidade adicional para formulação, BPL, data e hora, multilíngue
  • Opção de calibração externa ou interna, RS232 incluído como padrão
  • Câmara de pesagem C×L×A: 162×171×225 mm
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight.
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Acessórios: Não são adequados para usar com Tablets.
Informações de encomenda: Para obter mais informações sobre a gama completa de acessórios, incluindo impressora, software, kit de determinação da densidade para a série LAG, teclado externo, cabo de ligação de série e conversor de porta-série para USB, visite-nos site ou contacte o seu representante local de vendas da Avantor. As balanças estão também disponíveis com um certificado de calibração. Entre em contacto com a Avantor para obter mais informações sobre esta opção.
Fornecimento: Fornecido com adaptador de corrente com ficha universal. As massas de calibração são disponibilizadas pela VWR. Consulte a secção "Massas de calibração".
Atenção: Modelos com um grande display gráfico estão indicados pela letra G no nome do modelo. Os i inclui calibração interna. Os modelos -C são fornecidos com um certificado de calibração de fábrica.