Print…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate ≥98.0% (por HPLC), LiChropur™ para derivatização quiral, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T5783-100MG T5783-1G
T5783-100MGEA 214 EUR
T5783-100MG T5783-1G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate ≥98.0% (por HPLC), LiChropur™ para derivatização quiral, Supelco®
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl isothiocyanate
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate is a chiral derivatization reagent which reacts mainly with enantiomeric amino acids.
Embalagem: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Fórmula: C₁₅H₁₉NO₉S
Número MDL : MFCD00043085
Número CAS: 14152-97-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9b6fe487f88f0bc66c455a79e1bd7f3ffeb731d&vid=143657aee0b4526dc1d81cfe6a9b81a491a327f7&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f14e9ca41661667009638db36f3f963c6554646c&vid=537a4f49a42b1f3b552d7cbd2f567e39c4b74440&prid=web&clid=SAPDAM