Print…
Dimetildiclorossilano 5% em heptano Silanization solution I, Selectophore™ ionóforo, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
85126-1L 85126-250ML
85126-1LEA 203 EUR
85126-1L 85126-250ML
Dimetildiclorossilano 5% em heptano Silanization solution I, Selectophore™ ionóforo, Supelco®
Dimetildiclorossilano
Ready-to-use solution for silanizing micro-electrodes.
Fórmula: C₂H₆Cl₂Si
Número MDL : MFCD00000491
Número CAS: 75-78-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29a64e31328c65f3e1562b829e50639e996c41d&vid=0a4419ea13f3484b5717c588fe35e543f9fcbec9&prid=web&clid=SAPDAM