Reagente de Sanger 99,0 GC_ASSAY_METHOD, LiChropur™ derivatisation, HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
73177-10X1G
73177-1G
73177-10X1GEA
319
EUR
73177-10X1G
73177-1G
Reagente de Sanger 99,0 GC_ASSAY_METHOD, LiChropur™ derivatisation, HPLC, Supelco®
Reagente de Sanger
Fórmula:
C₆H₃FN₂O₄ Peso Molecular: 186.1 g/mol Ponto de ebulição: 296 |
Número MDL :
MFCD00007056 Número CAS: 70-34-8 Merck Index: 13,04199 |