Print…
N-Isobutyryl-L-cysteine ≥97.0%, LiChropur™ para derivatização quiral, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-(2-Methylpropionyl)-L-cysteine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
58698-1G-F 58698-250MG-F
58698-1G-FEA 285 EUR
58698-1G-F 58698-250MG-F
N-Isobutyryl-L-cysteine ≥97.0%, LiChropur™ para derivatização quiral, Supelco®
N-Isobutyryl-L-cysteine
Chiral derivatizing agent employed in the assay of the enantiomeric purity of amino acids with OPA
Embalagem: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Fórmula: C₇H₁₃NO₃S
Número MDL : MFCD00155635
Número CAS: 124529-02-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21fc2ee8d09e077899d4de7a17a4808d2547031e&vid=9d0ff3d2b24cbe7f0d6ed0f0bf91e02342b4ecd2&prid=web&clid=SAPDAM