Print…
Aminoferrocene 98,0 Titrimetric derivatisation, HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ferrocenylamine
07379-1G 07379-250MG
07379-1GEA 1000 EUR
07379-1G 07379-250MG
Aminoferrocene 98,0 Titrimetric derivatisation, HPLC, Supelco®
Aminoferrocene
Fórmula: C₁₀H₂FeN
Peso Molecular: 191.97 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03844760
Número CAS: 1273-82-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251d8621b12a0e8e3f624085efef00bfb8a78cfe&vid=d329680f80913fd1ae3ab7fdf94c2ac3327c8248&prid=web&clid=SAPDAM