Print…
Rodamina B solução 0,2% em isopropanol (IPA) reagente de derivatização, para TLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
02558-100ML 02558-500ML
02558-100MLEA 40.2 EUR
02558-100ML 02558-500ML
Rodamina B solução 0,2% em isopropanol (IPA) reagente de derivatização, para TLC, Supelco®
Rodamina B
Ready-to-use spray and dip reagent for chromatography
Fórmula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Número MDL : MFCD00011931
Número CAS: 81-88-9
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e2e4b2bb0a483871c494314ff0a4ef766095de2&vid=102246dc474c4665f2a5d41a86ffac401329bc6d&prid=web&clid=SAPDAM