Print…
Nitrometano ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
85984.460EA 981 EUR
85984.460 85984.290 85984.230
Nitrometano ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitrometano
Fórmula: CH₃NO₂
Ponto de ebulição: 101,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007400
Número CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Encomendar
Assay Min. 98 %