Print…
Acetato de isopentilo ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
85993.290EA 50.3 EUR
85993.290 85993.460
Acetato de isopentilo ≥98%, GPR RECTAPUR®
Acetato de isopentilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 142 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008946
Número CAS: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125
Encomendar
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.872 --> 0.873
Free acid (as CH3COOH) Max. 0.1 %
Isoamyl alcohol Max. 1.0 %
Water Max. 0.1 %