Print…
n-Decano ≥95%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
87028.320EA 140 EUR
87028.320 87028.290 87028.230
n-Decano ≥95%, GPR RECTAPUR®
n-Decano
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₃
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008954
Número CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 95 %
Boiling point Min. 170 °C
Density (20/4) 0,729 --> 0,731
Aromatics Max. 100 ppm