Print…
1-Hexanol ≥98.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Álcool hexílico
85998.180EA 19.3 EUR
85998.180 85998.290 85998.320
1-Hexanol ≥98.0% (por GC), GPR RECTAPUR®
1-Hexanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002982
Número CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Assay (GC) min. 98.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 0.817 - 0.821
Identity (IR) Passes test