1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
85996.260EA
184
EUR
85996.260
85996.180
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Fórmula:
C₅H₁₀N₂O Peso Molecular: 114.15 g/mol Ponto de ebulição: 225.5 Ponto de Fusão: 8 Ponto de Inflamação: 93 |
Número MDL :
MFCD00003188 Número CAS: 80-73-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03275 |
Assay | Min. 99 % |