Print…
1,2-Diclorobenzeno ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: o-Diclorobenzeno
85995.290EA 68 EUR
85995.290 85995.320 85995.180
1,2-Diclorobenzeno ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,2-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Peso Molecular: 147 g/mol
Ponto de ebulição: 180.5
Ponto de Fusão: -17
Ponto de Inflamação: 66
Número MDL : MFCD00000535
Número CAS: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Encomendar
Assay Min. 99%
Density (20/4) 1.305 - 1.307