Print…
Vermelho de fenol solução pH-indicator (pH 6,5 - 8,5)
Fornecedor: Hach
21132 21126
HACH21132EA 27.6 EUR
HACH21132 HACH21126
Vermelho de fenol solução pH-indicator (pH 6,5 - 8,5)
Vermelho de fenol
pH Indicator Solution
  • Color range: pH 6.5-8.5
Fórmula: C₁₉H₁₄O₅S
Número MDL : MFCD00003552
Número CAS: 143-74-8