Print…
o-Cresol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
85988.290EA 60.7 EUR
85988.290 85988.320 85988.180 85988.460
o-Cresol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
o-Cresol
Fórmula: C₇H₈O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002226
Número CAS: 95-48-7
UN: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Encomendar
Assay Min. 98.5 %
Density (20/4) 1.045 - 1.047
Melting point 29 - 33 °C
Water Max. 0.1 %