Print…
Cianeto de sódio ≥95.0% (por titulação argentométrica), GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
87056.290EA 49.8 EUR
87056.290 87056.360 87056.460
Cianeto de sódio ≥95.0% (por titulação argentométrica), GPR RECTAPUR®
Cianeto de sódio
Fórmula: CNNa
Peso Molecular: 49.01 g/mol
Ponto de ebulição: 1496
Ponto de Fusão: 563.9
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003523
Número CAS: 143-33-9
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Encomendar
Assay (argentometric) min. 95.0 %
Chloride (Cl) max. 0.05 %
Hexacyanoferrate max. 0.05 %
Sulphide (S) max. 0.02 %
Lead (Pb) max. 0.005 %
Identity (IR) Passes test