Print…
Zincon sodium salt para determinação espectrofotométrica de Cu, para a determinação de zinco, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
96440-1G 96440-5G
96440-1GEA 72.9 EUR
96440-1G 96440-5G
Zincon sodium salt para determinação espectrofotométrica de Cu, para a determinação de zinco, Supelco®
Zincon sodium salt
A colorimetric indicator for Zn, Cu and Hg
Fórmula: C₂₀H₁₅N₄NaO₆S
Peso Molecular: 462.412 g/mol
Número MDL : MFCD00064385
Número CAS: 62625-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf7e97635cfe147a06630f44f72026009afd0a78&vid=3990d3db741b4a8201c2ea104695f54d471d7b57&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8b39b66384f1ff15595062049c6f7f6a2aad621&vid=c9d2c1b4dd0c07ef04dd974489eacaa9636633d6&prid=web&clid=SAPDAM