Print…
Carbonato de sódio 72 mM water Eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
72784-1L 72784-2.5L
72784-1LEA 63.2 EUR
72784-1L 72784-2.5L
Carbonato de sódio 72 mM water Eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Peso Molecular: 105.99 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 854
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=855a792cc3b0a5c53bd8d8a8e3cd57193171b41f&vid=c04334e39dee2f7ffda08bd1059a0c1714af8802&prid=web&clid=SAPDAM