Print…
Ácido metanossulfônico ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
59510-10X1ML 59510-1ML
59510-10X1MLEA 166 EUR
59510-10X1ML 59510-1ML
Ácido metanossulfônico ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Ácido metanossulfónico
Fórmula: CH₃SO₃H
Número MDL : MFCD00007518
Número CAS: 75-75-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73a1de9e324b6249302c1b76b4dc74f87062a0a8&vid=a756f8d69b364437d6a5c58bf88c5d8f482fe32c&prid=web&clid=SAPDAM