Print…
Hidrogenocarbonato de sódio 1,9-2,1% 0.1 M em água eluent concentrate for IC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bicarbonato de sódio
M-Clarity™ quality level = MQ100
36486-1LEA 54.1 EUR
36486-1L
Hidrogenocarbonato de sódio 1,9-2,1% 0.1 M em água eluent concentrate for IC, Supelco®
Hidrogenocarbonato de sódio
Fórmula: NaHCO₃
Peso Molecular: 84,01 g/mol
Número MDL : MFCD00003528
Número CAS: 144-55-8
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/70/26651270.jpg