Nitric acid : Dipicolinic acid (34 mM : 14 mM) em água concentrado de eluente para IC (20x) for Metrosep C 4, Supelco®
Fornecedor: Merck
61905-2.5L
61905-1L
61905-2.5LEA
149
EUR
61905-2.5L
61905-1L
Nitric acid : Dipicolinic acid (34 mM : 14 mM) em água concentrado de eluente para IC (20x) for Metrosep C 4, Supelco®
Nitric acid : Dipicolinic acid
Certificações: This eluent concentrate is application tested. It is certified in accordance with ISO Guide 31.