Print…
Isohexano (mistura de isômeros) ≥95% (por base anidra), AnalaR NORMAPUR® ACS reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpentane
85759.290EA 52.3 EUR
85759.290 85759.320
Isohexano (mistura de isômeros) ≥95% (por base anidra), AnalaR NORMAPUR® ACS reagente analítico
Isohexano (mistura de isômeros)
Fórmula: C₆H₁₄
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 60 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –154 °C
Densidade: 0.653 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: −33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009406
Número CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119484651-34
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) min. 95.0%
Acidity max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue max. 0.001%
Water max. 0.01%
n-Hexane max. 5%
Aromatics (as C6H6) max. 0.01%
Sulphur compounds (as S) max. 0.005%
Thiophene max. 0.0001%
Substances darkened by H2SO4 max. 10 APHA
Al (Aluminium) max. 0.5 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) max. 0.02 ppm
Cu (Copper) max. 0.02 ppm
Fe (Iron) max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) max. 0.02 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sn (Tin) max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) max. 0.1 ppm