Print…
Amberlite® IR-120 (Na) resina de troca iônica, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Amberlite®IR-120 Na+-form, Amberlite® IR120 Na+ form
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
224359-1KG 224359-250G
224359-1KGEA 152 EUR
224359-1KG 224359-250G
Amberlite® IR-120 (Na) resina de troca iônica, Supelco®
Amberlite® IR-120 (Na)
Amberlite® IR120 Na+ form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Número MDL : MFCD00132707
Número CAS: 9002-23-7