Print…
Paraformaldehyde 4% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
47392.9L 47392.9M
47392.9LEA 48.2 EUR
47392.9L 47392.9M
Paraformaldehyde 4% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Formaldeído
Fórmula: CH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
Encomendar
Concentration (w/v) 3.5 to 4%
Appearance Clear colourless liquid
Ash <=0.01% (Paraformaldehyde content)
Trace metal
Iron (Fe) <=2.0% (Paraformaldehyde content)