Print…
Amberlite® IRA-67, free base 500 - 750 μm resina de troca iônica, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
476633-1KG 476633-100G
476633-1KGEA 835 EUR
476633-1KG 476633-100G
Amberlite® IRA-67, free base 500 - 750 μm resina de troca iônica, Supelco®
Amberlite® IRA-67, free base
Amberlite IRA 67 is a weakly basic anion exchange resin with high capacity for large organics.
Número MDL : MFCD00145567
Número CAS: 65899-87-8