Print…
VWR® VENTI-Line® Prime, Drying Ovens with Forced Convection
Fornecedor: VWR Collection
466-0603EA 2200 EUR
466-0603 466-0604 466-0605
VWR® VENTI-Line® Prime, Drying Ovens with Forced Convection
Estufas Estufas standard
As estufas de secagem VENTI-Line® foram concebidas para todas as tarefas standard de secagem e regulação da temperatura, assim como para a esterilização de material de vidro. Têm uma gama de temperaturas entre 50 a 300 °C e destinam-se a ser usadas em laboratórios biológicos, químicos, médicos, farmacêuticos e físicos.
  • Multifuncional Controlador microprocessador com um ecrã tátil cores de 4,3"
  • Memória de cinco programas de utilizador
  • Perfil hora / temperatura de cinco segmentos, rápida mudança da configuração da temperatura e da hora durante um programa em
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo VL 56 Prime VL 112 Prime VL 180 Prime
Environmentally Preferable
Flutuação da temperatura (tempo) ±0,2 °C @ 150 °C ±0,2 °C @ 150 °C ±0,2 °C @ 150 °C
Gama de temperaturas 50…300 °C 50…300 °C 50…300 °C
Variação de temperatura (espacial) ±2,0 °C @ 150 °C ±2,3 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C
Capacidade 56 L 112 L 180 L
Tipo de convecção Convecção forçada Convecção forçada Convecção forçada
Série de prateleiras (máx.) 2 (5) 2 (7) 3 (9)
Carga máx. por prateleira 25 kg 25 kg 25 kg
Capacidade máx. da câmara 50 kg 50 kg 75 kg
L×P×A internas 400×360×390 mm 460×450×540 mm 470×560×720 mm
L×P×A e×teriores 590×600×700 mm 650×700×850 mm 650×760×1030 mm
Consumo de energia nominal 1700 W 2500 W 2500 W
Peso 53 kg 66 kg 87 kg