Print…
VWR® DRY-Line® Prime, Estufas de secagem com convecção natural
Fornecedor: VWR Collection
466-0600EA 1780 EUR
466-0600 466-0601 466-0602
VWR® DRY-Line® Prime, Estufas de secagem com convecção natural
Estufas Estufas standard
As estufas de secagem DRY-Line® desenvolvidas para todas as tarefas standard de secagem e aquecimento bem como para esterilização de material de vidro. Possuem uma gama de temperatura entre 50 a 300 °C e destinam-se a serem usadas em laboratórios biológicos, químicos, médicos, farmacêuticos e físicos.
  • Controlador do microprocessador multifuncional com um ecrã tátil a cores de 4,3"
  • Memória para 5 programas do utilizador
  • Perfil de temperatura-tempo de cinco segmentos, alteração rápida da temperatura e do tempo definidos durante a execução de um programa
  • Arranque planeado do programa (definição da data e hora) e função de ciclo até 255 vezes ou infinito
  • Espera ajustável no tempo de ponto de ajuste para temperatura de 1 min a 366 dias ou funcionamento contínuo
  • Tempos ajustáveis da rampa (dias/horas/minutos)
  • Proteção contra temperatura elevada classe 3.1
  • Controlo automático da válvula de ar (0% - fechado, 100% - aberto, ajustável em incrementos de 1%)
Estes fornos com convecção natural possuem uma câmara interna em aço inoxidável (DIN 1.4301) e exterior em chapa revestida porta robusta com fechadura. Todos os modelos possuem uma porta de acesso com 30 mm Ø, relógio em tempo real, interface USB (no painel dianteiro) para descarregar os dados para o dispositivo móvel USB e interface LAN. A memória interna armazena até 10000 registos de dados (armazenados durante um máximo de 6 meses). A gama possui uma função de autodiagnóstico, sistema de controlo de falha de energia, alarme de falha do sensor da temperatura, alarme de porta aberta e alarmes sonoros e visuais de temperatura.
Todos os fornos de secagem Prime do mesmo tamanho podem ser empilhados sem acessórios adicionais (exceto os modelos 180 L quer não são empilháveis).
Fornecimento: Fornecido com prateleiras de arame em aço inoxidável, certificado de teste do fabricante (dados medidos a 105 °C) manual de instruções com vários idiomas (pode ser descarregado da memória interna para o dispositivo USB).
Atenção: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.