Print…
Tiocianato de Mercúrio (II) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Mercury dithiocyanate, Mercuric thiocyanate, Mercury (II) rhodanide
85965.130EA 69.8 EUR
85965.130 85965.180
Tiocianato de Mercúrio (II) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Tiocianato de Mercúrio (II)
Fórmula: C₂HgN₂S₂
Peso Molecular: 316.76 g/mol
Ponto de Fusão: –38.9 °C
Densidade: 4 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011039
Número CAS: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05917
Encomendar
Assay Min. 99 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test