Print…
Ácido acético 99,8 HPLC_ASSAY_METHOD, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
87023.260EA 56.7 EUR
87023.260 87023.290
Ácido acético 99,8 HPLC_ASSAY_METHOD, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Peso Molecular: 60.05 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: 17
Ponto de Inflamação: 38,5
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.1 %
Transmittance (252 nm) Min.10 %
Transmittance (260 nm) Min. 50 %
Transmittance (270 nm) Min. 80 %
Transmittance (280 nm) Min. 95 %
Transmittance (300 nm) Min. 99 %