Print…
Ácido barbitúrico, AnalaR NORMAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
86178.130EA 44.6 EUR
86178.130 86178.180
Ácido barbitúrico, AnalaR NORMAPUR®
Ácido barbitúrico
Fórmula: C₄H₄N₂O₃
Número MDL : MFCD00006666
Número CAS: 67-52-7