Print…
D(-)-Manitol
Fornecedor: VWR Chemicals
0880-50KGEA 1080 EUR
0880-12KG 0880-50KG
D(-)-Manitol
D(-)-Manitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso Molecular: 182,17 g/mol
Número MDL : MFCD00064287
Número CAS: 69-65-8
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg