Print…
N,N-Diethyl-p-phenylenediammonium sulphate ≥99%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulphate, N1,N1-Diethylbenzene-1,4-diamine sulphate, N,N-Diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
87026.180EA 180 EUR
87026.180 87026.460
N,N-Diethyl-p-phenylenediammonium sulphate ≥99%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
N,N-Diethyl-p-phenylenediammonium sulphate
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Peso Molecular: 262.33 g/mol
Ponto de ebulição: 274…275 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012993
Número CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Encomendar
Ensaio Min. 99 %
Metais pesados (como Pb) Max. 10 ppm
Resíduo de ignição (SO4) Max. 0,05 %
Água Max. 0,5 %
Fe (Ferro) Max. 10 ppm