Print…
FAM benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
24538-18LEA 1420.45 EUR
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
FAM benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
FAM benzine
UNSPSC Code: 12191502
Ponto de ebulição: 65…95 °C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,76 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Boiling range 60 - 95 °C
Density (15 °C) 0.695 - 0.710 g/cm³
Amount of distillate 90 °C 85 - 95 Vol.%
Residue from evaporation (DIN EN ISO 6246) Max. 0.03 g/l
n-Hexane (GC) Max. 5 %
Benzene (GC) Max. 0.1 %
APHA Max. 10