Print…
Tolueno ≥99.5% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
6784-45EA 553.76 EUR
6784-45 6784-25
Tolueno ≥99.5% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Tolueno
Fórmula: C₆H₅CH₃
Peso Molecular: 92,14 g/mol
Ponto de Fusão: –95 °C
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Encomendar
Assay (GC) ≥99.5%
Water (KF ≤0.03 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.002 %
Sulfur Compounds ≤0.0003 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use