Print…
Tetraidrofurano ≥99.5% (por GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
6778-45EA 0 EUR
6778-45 6778-25
Tetraidrofurano ≥99.5% (por GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 66
Ponto de Fusão: -108.5
Ponto de Inflamação: –14 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) ≥99.5%
Water (KF ≤0.05 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Peroxides (as H₂O₂) ≤0.015 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use