Print…
n-Hexano 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
6752-25EA 214.66 EUR
6752-25
n-Hexano 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
n-Hexano
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86,18 g/mol
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg