Clorofórmio ≥99.5% estabilizada, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triclorometano
Estabilização:
~1% Estabilizado com etanol
4444-45EA
718.69
EUR
4444-45
4444-25
Clorofórmio ≥99.5% estabilizada, AR®, Macron Fine Chemicals™
Clorofórmio
Fórmula:
CHCl₃ Peso Molecular: 119.38 g/mol Ponto de ebulição: 61.7 Ponto de Fusão: -63 |
Número MDL :
MFCD00000826 Número CAS: 67-66-3 UN: 1888 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,02160 |
|
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥99.5% |
Chloride Ion and Free Chlorine | Passes Test |
Nonvolatile Residue (w/v) | ≤0.0014 % |
Water (H₂O) | Passes Test |
Specific Gravity at 25°/25°C | 1.474 - 1.482 |
Appearance (clear, colorless liquid) | Passes test |
Free Chlorine (Cl2) | ≤0.0005 % |
Stabiliser (Ethanol) | ~1% |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |