Print…
Acetona ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
6776-45EA 285.63 EUR
6776-45 6776-25
Acetona ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 56.2
Ponto de Fusão: -95.4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay ≥99.5%
Water (KF) ≤0.3%
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.001%
Alcohols ≤0.06%
Substances Insoluble in Water Passes Test
Substances Reducing KMnO₄ (as O) ≤0.0002%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use