Print…
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa solução, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
3856.9180STEA 0 EUR
3856.9180ST 3856.1000 3856.2500
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa solução, J.T.Baker®
Azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa
GIEMSA's solution Azur-Eosine-methylene blue solution for microscopy (contains methanol).
Número MDL : MFCD00081642
Número CAS: 51811-82-6
UN: 1992
ADR: 3,II
IVDLogo
Encomendar
Performance Test Passes Test