Print…
Solução de amônia 25%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
3126-46EA 101.39 EUR
3126-46 MACR3126-16
Solução de amônia 25%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
Encomendar
Assay 24 - 28%
Residue after Evaporation ≤0.003%
Substances Reducing KMnO₄ (as O) ≤0.0008%
Chloride (Cl) ≤0.0001%
Phosphate (PO₄) ≤0.0002%
Total Sulphur (as SO₄) ≤0.0003%
Carbonate (CO₃) ≤0.002%
Iron (Fe) ≤0.0001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use