Este compacto sistema de água de laboratório 'plug and play' é a escolha ideal para utilizadores que necessitem até 20 litros de água ultra pura tipo I ou água RO (tipo III) por dia. A qualidade da água
ultrapura cumpre ou excede os padrões de água de Tipo I da ASTM, CLSI, CAP e ISO.
- Simples e intuitivo a dispensar água através do dispensador ou da consola central
- A consola central é um ecrã tátil de 8 polegadas à prova de água, que fornece ao utilizador controlo total e acesso ao desempenho do sistema
- Um sistema de água pode acionar várias unidades dispensadoras (‘1 + modo N’)
- A taxa de fluxo de dispensação vai até 0,5 L/min e está disponível a dispensação volumétrica
- Não requer tanque de armazenamento visto que a água RO e a água ultrapura é produzida a pedido
- Consumíveis com etiqueta RFID para rastrear mais facilmente a vida útil e o desempenho
- Opção de comunicação sem fios para controlar dispensadores múltiplos e a consola central (opcional)
- TOC em tempo real e monitorização da resistividade/condutividade
- Os utilizadores podem ver informação essencial (qualidade da água, estado do sistema, avisos) na unidade dispensadora e na consola central sempre que quiserem (dados armazenados até 2 anos; descarregável)
The graphic display on the VWR® water system guides users through system operation, performance, troubleshooting and maintenance, and can be password protected for multiple access levels.
Applications (Type I - ultrapure water): HPLC mobile phase preparation; preparation of reagent blank solutions; sample diluent for GC, HPLC, ICP-MS, AA and other analytical techniques; preparation of buffers and culture media for mammalian cell culture; preparation of molecular biology reagents.
Applications (Type III - RO water): Glassware cleaning, washing machines for glassware, water bath water, autoclave filling, water for laboratory animals.
Certificações: The VWR® water system is delivered with a Certificate of Conformity ensuring that it has been built and tested fully assembled following Standard Operating Procedures, and a Certificate of Calibration for the temperature and resistivity meters built into the system. Consumables are automatically delivered with a Certificate of Quality. Manufacturing site is ISO 9001 (2015) and ISO 140001 certified.
Informações de encomenda: For a complete system the production unit and the mandatory accessories have to be ordered. Other accessories and consumables, including wall mounting brackets, purification cartridges and wireless upgrade kit are available separately.
Fornecimento: VWR® A System starter setup (171-1460) includes 1× VWR® A System, 1×0,2 µm PES final filter, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack, 1× VWR® Cleaning Pack, 1× dispenser kit with on-system anchor, and 1× leak protector for VWR®.
VWR® A TOC System starter setup (171-1461) includes 1× VWR® A System wth TOC, 1×0,2 µm PES final filter for VWR®, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack (low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × dispenser kit with on-system anchor, and 1 × leak protector.